Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JH-XI-10-02
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18755606
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18755606 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18755606 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7304/2
CDK8 Degrader (PROTAC™)
JH-XI-10-02 is a CDK8 Degrader comprising the cereblon binding ligand Pomalidomide (Cat. No. 6302) joined by a linker to a CDK8 inhibitor. JH-XI-10-02 (1 μM) induces significant proteasome-dependent degradation of CDK8 in Jurkat cells after 24 h, with no significant effect on CDK19 levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 15-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]-N-[(3β,5α,17β)-17-(7-isoquinolinyl)androstan-3-yl]-N-methyl-4,7,10,13-tetraoxapentadecanamide
CAS 2209085-22-1
Mængde 2 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C53H69N5O9
Renhed 0.98