Få mere at vide
JH-VIII-157-02, MedChemExpress
Beskrivelse
JH-VIII-157-02 is a structural analogue of alectinib, acts as an ALK inhibitor, and shows an IC50 of 2 nM for echinoderm microtubule-associated protein-like 4-ALK (EML4-ALK) G1202R in cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JH-VIII-157-02 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1639422-97-1 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H27N5O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (53.70 mM) |
| SMIL | O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=C(CC)C=C3C(C(C)(C)C(NC4=C5C=CC(C#N)=C4)=C5C3=O)=C2)=C1 |
| Vis mere |