missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JH-II-127, TRC

Artikelnummer. 30400573
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400573 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30400573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCJ2113035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JH-II-127
CAS 1700693-08-8
Molekylær formel C19H21ClN6O3
Mængde 5 mg
Synonym [4-[[5-Chloro-4-(methylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]-4-morpholinyl-methanone
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN6O3/c1-21-16-15-12(20)10-22-17(15)25-19(24-16)23-13-4-3-11(9-14(13)28-2)18(27)26-5-7-29-8-6-26/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24,25)
SMIL O=C(C1=CC(OC)=C(C=C1)NC2=NC(NC)=C3C(Cl)=CNC3=N2)N4CCOCC4
IUPAC navn [4-[[5-chloro-4-(methylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]-morpholin-4-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 416.87
Formel vægt 416.1364
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.