Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JH 295
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18796668
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18796668 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18796668 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4322/2
Irreversible Nek2 inhibitor
JH 295 is an irreversible Nek2 inhibitor (IC50=770 nM). Inhibits Nek2 via alkylation of residue Cys22. Displays 5-fold selectivity for Nek2 over Cdk1. Exhibits no significant effect on Aurora B or Plk1 kinases, bipolar spindle assembly or spindle assembly checkpoint. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(3Z)-3-[(2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methylene]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl]-2-propynamide
CAS 1311143-71-1
Analyseprocentområde >98%
Mængde 2 mg
Molekylær formel C18H16N4O2
Formel vægt Observed MW: 320.35