missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JG-98, MedChemExpress

Artikelnummer. 16417627
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16417627

Brand: Medchem Express HY117282

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress JG-98, an allosteric heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor, which binds tightly to a conserved site on Hsp70 and disrupts the Hsp70-Bag3 interaction. JG-98 shows anti-cancer activities affecting both cancer cells and tumor-associated macrophages.

JG-98, an allosteric heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor, which binds tightly to a conserved site on Hsp70 and disrupts the Hsp70-Bag3 interaction. JG-98 shows anti-cancer activities affecting both cancer cells and tumor-associated macrophages.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JG-98
Fysisk form Solid
CAS 1456551-16-8
Farve Orange
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H21Cl2N3OS3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (9.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1/C(SC2=CC(Cl)=CC=C12)=C3S/C(N(CC)C\3=O)=C\C4=[N+](C=CS4)CC5=CC=CC=C5.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 534.54
Formel vægt 534.54
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.