Få mere at vide
Tocris™ JF-NP-26
Artikelnummer. 18739056
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18739056 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18739056 Leverandør Tocris™ Leverandørnr. 6553/5
Caged Raseglurant
JF-NP-26 is a caged Raseglurant (Cat. No. 4416). Releases raseglurant upon exposure to 405 nm (violet) light. Inhibits the effects of Quisqualate (Cat. No. 0188) in cultured neurons when exposed to 405 nm light. Exhibits analgesic activity in pain models in vivo on photoactivation. Quantum yield = 0.18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromen-4-yl)methyl (2-((3-fluorophenyl)ethynyl)-4,6-dimethylpyridin-3-yl)carbamate
CAS 2341841-03-8
Mængde 5 mg
Molekylær formel C30H28FN3O4
Formel vægt 513.56
Fysisk form Solid
Farve Pale-yellow
Produkttype Caged Raseglurant
Renhed 98%