Få mere at vide
Motic™ Smykkeklemme, SMZ
Artikelnummer. 15405172
Til brug med (udstyr):
Mikroskoper i SMZ-serien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15405172
Brand: Motic™ 1101000900061
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold prøverne stramt til inspektion med denne klemme, der er designet til at fungere med mikroskoper i SMZ-serien. Smykkeklemme, SMZ er meget positionerbar for optimal visning.
  • Præcisionsfremstillet af rustfrit stål for at give et passende greb uden at ødelægge uregelmæssigt formede ædelstensprøver.
  • Meget positionerbar.
  • Velegnet til mikroskoper i SMZ-serien.
Tekniske data
Type Smykkeklemme
Til brug med (udstyr) Mikroskoper i SMZ-serien