Få mere at vide
Invitrogen™ JetQuick™ Blod- og cellekultur DNA Midiprep Kit
Beskrivelse
Anvender silica-membran-baseret teknologi, der muliggør isolering af 20-50 kb DNA, der er velegnet til en lang række downstream-applikationer, herunder PCR, restriktionsenzymfordøjelse og Southern blotting.
De vigtigste fordele omfatter:
• Stor volumen behandling, op til 3 ml blod eller spyt
• Langt dobbeltstrenget DNA (20-50 kb) genvinding
• Kompatibel med centrifugering eller
en vakuummanifold Midiprep-formatet muliggør behandling af op til 3 ml fuldblod eller anden kropsvæske. DNA fra op til 1 x 108 pattedyrsceller kan isoleres. Det oprensede DNA er klar til nedstrømsanalyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 x 66 mL buffer K1 x Opbevares ved stuetemperatur • 1 x 72 mL buffer K2 x Opbevares ved stuetemperatur • 1 x 105 mL buffer KX, Opbevares ved stuetemperatur • 1 x 44 mL elueringsbuffer, opbevares ved stuetemperatur • 2 x 1,3 mL Rnase A, Opbevar °2 C til °8 C •5 x 26 mg Protease (lyofiliseret pulver), Opbevar °2 C til °8 C •4 Spin-søjleposer (5 kolonner/pose) |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle |
| Skala | Midi |
| Prøvetype | Blod, Celler |
| Til brug med (applikation) | Realtids PCR, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke High-throughput-kompatibel |
| Antal reaktioner | 20 forberedelser |
| Produktlinje | JetQuick |
| Produkttype | Blod- og cellekultur DNA-kit |
| Vis mere |