Få mere at vide
Invitrogen™ JetFlex™ Genomisk DNA-oprensningskit
Antal reaktioner:
100 forberedelser
500 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
Enkeltrørsteknologi muliggør isolering af RNA-frit gDNA af høj kvalitet med høj molekylvægt uden brug af spinsøjler i en vakuummanifold.
De vigtigste fordele omfatter:
- Stor volumen behandling af 2 ml fuldblod eller anden kropsvæske
- I stand til at behandle:
- 2 x 107 pattedyrceller
- 10 mg væv
- 500μ L bakteriekultur
- 2 x 108 celler/ml gærkultur
- Simpel protokol, der ikke kræver søjler eller vakuummanifold
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 x 33 mL RBC Lysis Buffer, Opbevares ved stuetemperatur • 1 x 33 mL cellelysebuffer, opbevares ved stuetemperatur • 1 x 17 ml PPT Buffer, opbevares ved stuetemperatur • 1 x 8 mL Pillekomprimator, Opbevares ved stuetemperatur • 1 x 22 mL TE-buffer, opbevares (ved stuetemperatur • 2 x 21 mg Proteinase K (lyofiliseret pulver), Opbevar 2 °C til 8 °C •1 x 1,1 mL RNase A, Opbevar 2 °C til 8 °C |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Rørcentrifugering |
| Prøvetype | Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Flydende prøver (f.eks. serum) |
| Til brug med (applikation) | Realtids PCR, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke High-throughput-kompatibel |
| Antal reaktioner | 100 forberedelser |
| Produktlinje | JetFlex |
| Produkttype | Genomisk DNA-oprensningskit |
| Mængde | 100 forberedelser |
| Vis mere |