Få mere at vide
Invitrogen™ JetFlex™ Genomisk DNA-oprensningskit
Artikelnummer. 15647878
Skift visning
Antal reaktioner:
100 forberedelser
500 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15647878 500 forberedelser Pakke med 500
15637878 100 forberedelser Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15647878 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30701
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA (gDNA) fra blod, kropsvæsker (fostervand, spyt, sædceller, lymfe), pattedyrceller, væv, plantevæv, bakterier og gær.
Enkeltrørsteknologi muliggør isolering af RNA-frit gDNA af høj kvalitet med høj molekylvægt uden brug af spinsøjler i en vakuummanifold.
De vigtigste fordele omfatter:
  • Stor volumen behandling af 2 ml fuldblod eller anden kropsvæske
  • I stand til at behandle:
    • 2 x 107 pattedyrceller
    • 10 mg væv
    • 500μ L bakteriekultur
    • 2 x 108 celler/ml gærkultur
  • Simpel protokol, der ikke kræver søjler eller vakuummanifold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 x 165 mL RBC Lysis Buffer, Opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 165 mL cellelysebuffer, opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 83 ml PPT Buffer, opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 30 mL Pillekomprimator, Opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 110 mL TE-buffer, opbevares (ved stuetemperatur
• 10 x 21 mg Proteinase K (lyofiliseret pulver), Opbevar 2 °C til 8 °C
•5 x 1,1 mL RNase A, Opbevar 2 °C til 8 °C
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Rørcentrifugering
Prøvetype Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Flydende prøver (f.eks. serum)
Til brug med (applikation) Realtids PCR, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke High-throughput-kompatibel
Antal reaktioner 500 forberedelser
Produktlinje JetFlex
Produkttype Genomisk DNA-oprensningskit
Mængde 500 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA