Få mere at vide
Invitrogen™ JetFlex™ Genomisk DNA-oprensningskit
Artikelnummer. 15637878
Antal reaktioner:
100 forberedelser
500 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 15637878
Brand: Invitrogen™ A30700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA (gDNA) fra blod, kropsvæsker (fostervand, spyt, sædceller, lymfe), pattedyrceller, væv, plantevæv, bakterier og gær.
Enkeltrørsteknologi muliggør isolering af RNA-frit gDNA af høj kvalitet med høj molekylvægt uden brug af spinsøjler i en vakuummanifold.
De vigtigste fordele omfatter:
  • Stor volumen behandling af 2 ml fuldblod eller anden kropsvæske
  • I stand til at behandle:
    • 2 x 107 pattedyrceller
    • 10 mg væv
    • 500μ L bakteriekultur
    • 2 x 108 celler/ml gærkultur
  • Simpel protokol, der ikke kræver søjler eller vakuummanifold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 x 33 mL RBC Lysis Buffer, Opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 33 mL cellelysebuffer, opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 17 ml PPT Buffer, opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 8 mL Pillekomprimator, Opbevares ved stuetemperatur
• 1 x 22 mL TE-buffer, opbevares (ved stuetemperatur
• 2 x 21 mg Proteinase K (lyofiliseret pulver), Opbevar 2 °C til 8 °C
•1 x 1,1 mL RNase A, Opbevar 2 °C til 8 °C
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Rørcentrifugering
Prøvetype Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Flydende prøver (f.eks. serum)
Til brug med (applikation) Realtids PCR, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke High-throughput-kompatibel
Antal reaktioner 100 forberedelser
Produktlinje JetFlex™
Produkttype Genomisk DNA-oprensningskit
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA