Få mere at vide
Chemsplash Jet Spray Kirurger kjole - Tapede sømme
Artikelnummer. 30058325
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
30058325 Gul
1 options
Artikelnummer. 30058325 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 6248.700.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9135.00 DKK
    8242.95 DKK / Pakke med 100
    Spare 892.05 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Jet-kjole med tapede sømme Type PB(3-B) er meget modstandsdygtig over for høj risikogennemtrængning og tilbyder høje niveauer af beskyttelse mod selv de mest ætsende kemikalier.
Chemsplash Jet-kjole med tapede sømme
  • Materiale: 88GSM Chemsplash Jet Spray stof
  • Høj risikobeskyttelse
  • Ankellængde og bindebånd tilbage
  • Dobbelt manchetter - indvendigt strikket og elastisk yderside
  • Dobbelt stander krave
  • Velcro og selvklæbende tape fastgørelse på indersiden af den bageste hals
  • Anti-Static og ikke-fnug
  • Tapede sømme
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Jet-kjole med tapede sømme, Type PB(3-B), er meget modstandsdygtig over for høj risikogennemtrængning og tilbyder høje niveauer af beskyttelse mod selv de mest ætsende kemikalier. Fremstillet af et tykt 88 gsm tungt polypropylen/polyethylen flerlags lamineret materiale. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte bæreren mod forurenende stoffer i miljøet eller for at beskytte miljøet og produktionen mod kropsudskillende partikler eller hår fra bæreren. Denne serie er designet til at sikre maksimal komfort og slidstyrke og samtidig opretholde de højeste sikkerhedsstandarder.
Tekniske data
Størrelse Universel
Køn Unisex
Antal lommer 1
Produkttype Kjole til kontrollerede miljøer
Materiale Komposit stof
Farve Gul
Lukketype Slips
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Strikke
Latex fri Ja
Ærmestil Langærmet