Få mere at vide
Chemsplash Jet Spray OverSleeve - Tapede sømme og tommelfingerløkke
Description
Chemsplash Jetspray med tapede sømme Overærmer Type PB(3-B)
- 88GSM Chemsplash Jet Spray stof
- Type PB (3-B) Delvis kropsbeskyttelse
- Med tommelfingerløkker
- Lav fnug
- Elastik i begge ender
- 42 cm (16,5 tommer) Lang
- Tapede sømme
- PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Jet Spray med tapede sømme Oversleeve Type PB(3-B) er designet til at tilbyde høj modstand mod kemisk gennemtrængning, hvilket giver overlegen beskyttelse mod selv de mest ætsende kemikalier. Den er konstrueret af et tungt 90 g/m2 polypropylen/polyethylen flerlags lamineret materiale, som er ideelt til at beskytte bæreren mod forurenende stoffer i miljøet eller omvendt. Ærmet er elastisk i begge ender og inkluderer tommelfingerstropper for ekstra komfort. Dette overtræk er særdeles velegnet til miljøer, hvor kemisk stænkbeskyttelse er altafgørende, og den er designet til maksimal komfort og slidstyrke.
Spécification
Spécification
| Størrelse | Universel |
| Produkttype | Beskyttende ærme |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Gul |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Elastiske ender |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) | 16,54 tommer |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.