Få mere at vide
Chemsplash Jet Spray 88 Overstøvle med skridsikker sål
Product Code. 30058179
Change view
Click to view available options
Størrelse:
Mellem/stor
Product Code. Størrelse
30058179 Mellem/stor
1 options
Product Code. 30058179 Supplier Chemsplash Supplier No. 2746.700.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4915.00 DKK
    4434.73 DKK / 100 par
    Spare 480.27 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Jet Spray Overboot med tapede sømme Type PB(3-B) med Anti-Slip sål er lavet af Chemsplash 88 gsm Jet Spray stof.
Chemsplash Jet Spray Overboot med tapede sømme Type PB (3-B)
  • 88 GSM Chemsplash Jet Spray stof
  • Anti-Slip sål og Anti-Static Strips
  • Lav fnug
  • Elastik top og ankler
  • Tapede sømme
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Jet Spray Overboot med tapede sømme Type PB (3-B) er lavet af 88 GSM Chemsplash Jet Spray stof. Den er meget modstandsdygtig over for kemisk stænk og støv, hvilket giver en stærk beskyttende barriere. Overstøvlen har en skridsikker og antistatisk PVC-sål, hvilket gør den ideel til sikker og sikker bevægelse i miljøer med potentielle farer. Den elastiske top og ankler sikrer en sikker pasform, mens de tapede sømme giver ekstra beskyttelse. Denne overstøvle er lav-fnug, og hjælper med at opretholde et rent miljø. De Chemsplash Tilbehørssortimentet er designet til at beskytte både bæreren og miljøet, hvilket giver maksimal komfort og bærbarhed.
Specifications
Farve Gul
Materiale Polyethylen laminat
Størrelse Mellem/stor
Vandtæt Ja
Produkttype Støvler med kontrollerede miljøer