Få mere at vide
Jervine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Jervine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3/t14-,16+,18-,19-,20-,21+,23+,24-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 425.293 |