Få mere at vide
Azpack™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 15311196
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15311196 25 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15311196 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 15311196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 DKK
    269.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.58 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Lukkemateriale: EPE
  • Smal hals
  • Sammenklemt håndtag
  • Tømmes helt
  • Overholder fødevarekontakt
  • Overholder 94/62/EEC (tungmetaller)
  • Inkluderer manipulationssikker skruelåg med EPE-skumpakningsforsegling
*Det er påfyldningsfirmaets ansvar at kontrollere kemisk og fysisk forenelighed mellem beholderen og det fyldte produkt.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Certificeringer/compliance FN-mærke 3H1/Y1.9/200 B/TCMUK-961201
Lukningsfarve Sort
Lukke liner EPE skumpakning
Lukningsmateriale EPE
Lukkestørrelse DIN 61
Lukketype Indgrebssikker skralde skruelåg
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 296 x 260 x 468mm
Højde (metrisk) med lukning 468 mm
Længde (metrisk) 296 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can
Bredde (metrisk) 260 mm