Få mere at vide
Jenway™ Variabelt dobbeltstrålespektrofotometer
Artikelnummer. 13236389
Skift visning
Højde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13236389 200 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13236389 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 8307006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75035.00 DKK
    67641.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 7393.19 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Brug dette spektrofotometer til fotometri, koncentration, multi-bølgelængde, spektrumscanning, kinetik, kvantificering, DNA/RNA og proteinanalyse. Jenway™ variable dobbeltstrålespektrofotometre har meget stabil optik og to detektorer, der optimerer målenøjagtigheden.
  • Dobbeltstrålespektrofotometer med meget stabil optik
  • Variabel spektral båndbredde på 0,5, 1, 2, 4, 5 nm
  • Integreret brugergrænseflade
  • USB-port til datalagring
  • Overholder kravene i den europæiske farmakopé
  • Jenway Prism PC-software inkluderet som standard
  • Stort udvalg af tilbehør til rådighed
  • 1 års garanti
Tekniske data
Koncentration 0 til 99999
Dybde (metrisk) 450 mm
Lyskilde Wolfram halogen/deuterium
Spektral båndbredde 0,5, 1, 2, 4, 5 nm Variabel
Type Variabelt dobbeltstrålespektrofotometer
Spænding 230 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Elektriske krav 120 VA, 220/110 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Ideel til kvalitetskontrol, generel forskning, farmaceutiske, biokemiske og kliniske laboratorieapplikationer
Højde (metrisk) 200 mm
Støj 0,0005 A
Optisk design Dobbelt
Opløsning 0,1 %T, 0,001 A
Scanningshastighed 100 til 2000 nm/min.
Stray Light <0,05 %T ved 220 og 360 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±0,3 nm (ved 0,5 og 1 nm båndbredde) ±0,5 (ved 2, 4 og 5 nm båndbredde)
Vægt (metrisk) 22 kg
Bredde (metrisk) 600 mm
Frekvens 60 Hz