Få mere at vide
Bibby Scientific™ Jenway™ Spyd kniv sonde
pH-område:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Spydformen giver mulighed for pH-måling af mere faste prøvematerialer
- Velegnet til brug i fødevareindustrien til måling i frosne eller halvfrosne fødevarer, beskytter elektroden mod beskadigelse
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Diameter (metrisk) | 12,7 til 20,0 mm |
| Type | Kniv vippet |
| Til brug med (applikation) | Fødevareindustrien til måling i frosne eller halvfrosne fødevarer, beskytter elektroden mod beskadigelse |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |