Få mere at vide
Jenway™ Strømforsyning
Artikelnummer. 12843673
Skift visning
Til brug med (udstyr):
73 serie spektrofotometre
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12843673 73 serie spektrofotometre Hver
1 options
Artikelnummer. 12843673 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 9995056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1152.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 152.94 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Stiktype: UK stik
Tekniske data
Produkttype Strømforsyning
Til brug med (udstyr) 73 serie spektrofotometre
Spænding 24 V
Elektriske krav 24 V, 65 W