Få mere at vide
Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkuvetter til UV og synlig regions bølgelængde
Artikelnummer. p-8012851
Kapacitet (metrisk):
0,07 til 1,5 ml
1,5 til 3,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11475009
Brand: Bibby Scientific™ 8307038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar rengøringstid og undgå krydskontaminering med engangsplastikcuvetter. Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkuvetter til UV og synlig regions bølgelængde kommer i en pakke med 100 stk.
  • Effektiv og tidsbesparende
  • Forhindrer krydskontaminering
Tekniske data
Type Kuvette
Kapacitet (metrisk) 0,07 til 1,5 ml
Materiale Plast
Mængde 100/Pk.
Vejlængde 10 mm
Til brug med (applikation) Spektral måling af væsker