Få mere at vide
Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkuvetter til UV og synlig regions bølgelængde
Artikelnummer. 11475009
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,07 til 1,5 ml
1,5 til 3,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11475009 0,07 til 1,5 ml Pakke med 100
11430559 1,5 til 3,0 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475009 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 8307038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 DKK
    1514.39 DKK / Pakke med 100
    Spare 360.61 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Spar rengøringstid og undgå krydskontaminering med engangsplastikcuvetter. Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkuvetter til UV og synlig regions bølgelængde kommer i en pakke med 100 stk.
  • Effektiv og tidsbesparende
  • Forhindrer krydskontaminering
Tekniske data
Type Kuvette
Kapacitet (metrisk) 0,07 til 1,5 ml
Materiale Plast
Mængde 100/Pk.
Vejlængde 10 mm
Til brug med (applikation) Spektral måling af væsker