Få mere at vide
Jenway™ pH Temperatur elektrode
Artikelnummer. p-8012864
Materiale:
Epoxy
Glas
Oversigt:
Flad ende type
Pære ende type
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11420499
Brand: Jenway™ 9996043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jenway™ pH Temperatur Elektroder bruges i forbindelse med Jenway™ pH-målere– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 og 4330.
  • Anvendes i forbindelse med Jenway™ pH-målere– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 og 4330.
  • Kombinationstype
  • Genopfyldelig
  • Referencetype: AgCl
  • Isopotentiale: 0 ±20mV
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Flad ende type
Diameter (metrisk) 12 mm
Dimensioner (L x B) 12 dia. x 120 mm L
Type Kombination
Til brug med (applikation) Målinger af fødevareekstrakter og agarplader, fladt hoved gør den ideel til overflademålinger
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C