Få mere at vide
Jenway™ pH Temperatur elektrode
Artikelnummer. 11440479
Skift visning
Materiale:
Epoxy
Glas
Oversigt:
Flad ende type
Pære ende type
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Oversigt Pakningsstørrelse
11440479 Glas Pære ende type Hver
11420499 Epoxy Flad ende type Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440479 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 9996035
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jenway™ pH Temperatur Elektroder bruges i forbindelse med Jenway™ pH-målere– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 og 4330.
  • Anvendes i forbindelse med Jenway™ pH-målere– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 og 4330.
  • Kombinationstype
  • Genopfyldelig
  • Referencetype: AgCl
  • Isopotentiale: 0 ±20mV
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Pære ende type
Diameter (metrisk) 12 mm
Dimensioner (L x B) 12 dia. x 120 mm L
Type Kombination
Til brug med (applikation) Generel pH-måling til nøjagtig QC og forskningsarbejde
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C