Få mere at vide
Jenway™ pH Temperatur elektrode
Artikelnummer. 11420499
Skift visning
Materiale:
Epoxy
Glas
Oversigt:
Flad ende type
Pære ende type
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Oversigt Pakningsstørrelse
11420499 Epoxy Flad ende type Hver
11440479 Glas Pære ende type Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420499 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 9996043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 DKK
    1626.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 308.28 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Jenway™ pH Temperatur Elektroder bruges i forbindelse med Jenway™ pH-målere– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 og 4330.
  • Anvendes i forbindelse med Jenway™ pH-målere– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 og 4330.
  • Kombinationstype
  • Genopfyldelig
  • Referencetype: AgCl
  • Isopotentiale: 0 ±20mV
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Flad ende type
Diameter (metrisk) 12 mm
Dimensioner (L x B) 12 dia. x 120 mm L
Type Kombination
Til brug med (applikation) Målinger af fødevareekstrakter og agarplader, fladt hoved gør den ideel til overflademålinger
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C