Få mere at vide
Jenway™ pH-elektroder
Længde (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Konnektortyper:
2 mm stik
3150/3205 vandtæt stik
BNC/8-bens mini-DIN
Fast 1,2 m BNC Kabel
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opnå hurtigt ligevægt
- Markant reducerede svartider
- Langt større reproducerbarhed
- Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Type | Life Science genopfyldelig kombination med pæreende |
| Dimensioner (L x B x H) | 6 dia. x 150 mm L |
| Til brug med (applikation) | måling af prøver i reagensglas og Eppendorf fartøjer |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |