Få mere at vide
Jenway™ pH-elektroder
Beskrivelse
- Opnå hurtigt ligevægt
- Markant reducerede svartider
- Langt større reproducerbarhed
- Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/8-bens mini-DIN |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | Forseglet kombination med pæreende og beskyttelsesdæksel |
| Dimensioner (L x B x H) | 12 dia. x 120 mm L |
| Til brug med (applikation) | standardmålinger af generelle løsninger, feltmålinger eller i undervisningen |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 60 °C |
| Til brug med (udstyr) | Jenway pH meters 3505, 3510, 3520 and 370 |