Få mere at vide
Jenway™ pH-elektroder
Længde (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Konnektortyper:
2 mm stik
3150/3205 vandtæt stik
BNC/8-bens mini-DIN
Fast 1,2 m BNC Kabel
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opnå hurtigt ligevægt
- Markant reducerede svartider
- Langt større reproducerbarhed
- Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | 2 mm stik |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | Genopfyldelig reference med pæreende |
| Dimensioner (L x B x H) | 12 dia. x 120 mm L |
| Til brug med (applikation) | i laboratoriet med kolloide suspensioner, prøver indeholdende iodider, prøver med højt indhold af faste stoffer, viskøse opløsninger og prøver indeholdende proteiner |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Glas |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 50 °C |