Få mere at vide
Jenway™ pH-elektroder
Beskrivelse
- Opnå hurtigt ligevægt
- Markant reducerede svartider
- Langt større reproducerbarhed
- Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Type | Genopfyldelig kombination med pæreende type |
| Dimensioner (L x B x H) | 6 dia. x 90 mm L |
| Til brug med (applikation) | måling af prøver i små reagensglas og Eppendorf beholdere, som er opløst i Tris-holdige buffere |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 50 °C |