Få mere at vide
Jenway™ pH-elektroder
Artikelnummer. 11410499
Skift visning
Længde (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Konnektortyper:
2 mm stik
3150/3205 vandtæt stik
BNC/8-bens mini-DIN
Fast 1,2 m BNC Kabel
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Konnektortyper Diameter (metrisk) Materiale Pakningsstørrelse
11410499 90 mm Fast 1,2 m BNC Kabel 4,5 mm Glas Hver
13107184 150 mm Fast 1,2 m BNC Kabel 6 mm Glas Hver
11440499 90 mm Fast 1,2 m BNC Kabel 6 mm Glas Hver
11440629 120 mm 2 mm stik 12 mm Glas Hver
13107424 120 mm 3150/3205 vandtæt stik 12 mm Epoxy Hver
11490619 40 mm Fast 1,2 m BNC Kabel 6 mm Glas Hver
11460499 120 mm BNC/8-bens mini-DIN 12 mm Epoxy Hver
11449489 120 mm S7 12 mm Epoxy Hver
11430629 120 mm Fast 1,2 m BNC Kabel 12 mm Glas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11410499 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 1009057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 DKK
    1570.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 679.18 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Brug disse elektroder til avancerede applikationer, hvor der kræves hurtigere responstider og større reproducerbarhed.
  • Opnå hurtigt ligevægt
  • Markant reducerede svartider
  • Langt større reproducerbarhed
  • Væsentlig reduceret langtidsdrift
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Type Genopfyldelig kombination med pæreende type
Dimensioner (L x B x H) 4,5 dia. x 90 mm L
Til brug med (applikation) måling af væsker i små reagensglas og Eppendorf fartøjer
Længde (metrisk) 90 mm
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C