Få mere at vide
Jenway™ Model 731001 Synligt enkeltstråle-spektrofotometer
Artikelnummer. 13101744
Skift visning
Type:
Visible-spektrofotometer
Artikelnummer. Type
13101744 Visible-spektrofotometer
1 options
Artikelnummer. 13101744 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 8305817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31135.00 DKK
    26986.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 4148.29 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Ideel til rutinetest i kliniske, veterinære, farmaceutiske og QC-laboratorier.
73-seriens spektrofotometre bruger ikondrevet software og har et forbedret navigationssystem for nem og intuitiv brugervenlighed. 73-serien består af fire modeller: Modellerne 7300 og 7305 er grundlæggende ikke-scannende spektrofotometre med måletilstande for absorbans, % transmittans og koncentration. Denne model 7310 og model 7315 er avancerede scanningsspektrofotometre, som har yderligere måletilstande til spektrumscanning, kinetik og kvantificering. 7310 og 7315 har den ekstra funktion, som er nem adgang USB port, som gør det muligt at gemme resultater og metoder direkte til USB memory stick.
  • Ikon-drevet software
  • Lille fodaftryk
  • Mulighed for autologging
  • Gem metoder og resultater til USB memory stick
  • Tre års garanti
  • Omfattende udvalg af tilbehør tilgængeligt 73-seriens spektrofotometre er ideelle til rutinetest i kliniske, veterinære, farmaceutiske og QC-laboratorier.
Tekniske data
Koncentration –300 til 9999
Dybde (metrisk) 400 mm
Lyskilde Wolfram halogen
Spektral båndbredde 5 nm
Type Visible-spektrofotometer
Bølgelængdeområde 320 til 1000 nm
Højde (metrisk) 220 mm
Optisk design Enkelt stråle
Opløsning 1 nm
garanti 3 år
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Vægt (metrisk) 6 kg
Bredde (metrisk) 275 mm