Få mere at vide
Jenway™ Genova Nano Mikrovolumen spektrofotometer
Type:
Spektrofotometre
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Genova Nano måler små prøvevolumener så lave som 0,5 L μmed en høj grad af nøjagtighed, reproducerbarhed og hastighed. Den er ideel til DNA-, RNA- og proteinmålinger og kan detektere DNA-koncentrationer så lave som 2ng/μ L. Dette spektrofotometer har evnen til at måle små prøvevolumener, hvilket bevarer dyrebare prøver, reducerer behovet for fortyndinger og eliminerer behovet for kuvetter. Rengøring er hurtig og enkel; aftørring af læsehovederne med en mikrofiberklud fjerner alle spor af prøven, hvilket muliggør hurtigere skift mellem prøver og dermed øget prøvegennemstrømning.
- Forprogrammeret til DNA/RNA-analyse
- DNA-renhedsscanning over hele bølgelængdeområdet
- Forprogrammerede proteinmetoder
- OD 600 måletilstand
- Kun μ0,5 L prøvevolumen påkrævet
- Tryk for at læse xenonlampe
- Nem og hurtig at rengøre
- Hurtig måletid
- Bevarer dyrebare prøver
- Tre års garanti, inklusive xenon lampe
- Standard spektrofotometer funktioner
- Ikondrevet software
- Lille fodaftryk
- Gem metoder og resultater til USB memory stick
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans nøjagtighed | ±2 % ved 260nm |
| Absorbansområde | 15 til 125 A (ækvivalent 10 mm) |
| Dybde (metrisk) | 400 mm |
| Lyskilde | Xenon |
| Produktlinje | Mikrovolumen |
| Spektral båndbredde | 5 nm |
| Type | Spektrofotometre |
| Bølgelængdeområde | 198 til 1000 nm |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Måletid | <6,5 sek. |
| Vis mere |