Få mere at vide
Jenway™ Konduktivitetssonde i glas
Artikelnummer. p-8012860
Celle konstant:
0,1± 20 %
1± 10 %
Måleområder:
0 til 150 mS/cm
0 til 500 mS/cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11420509
Brand: Jenway™ 9995964
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i forbindelse med Jenway™ Ledningsevnemålere - 4510, 4520 og 3540. Jenway™ Konduktivitetsprober i glas er designet til ledningsevne til generelle formål, rent vand og løsninger med lav ledningsevne.
  • Til brug Jenway™ ledningsevnemålere– 4510, 4520 og 3540
  • Glas Krop
  • Platin belagt
Tekniske data
Celle konstant 0,1± 20 %
Til brug med (applikation) Til målinger af opløsninger med lav ledningsevne og rent vand
Til brug med (udstyr) 4510, 4210 og 3540 Ledningsmålere
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Type Konduktivitetscelle
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Materiale Glashus, platinplade
Måleområder 0 til 500 mS/cm
sonde Ledningsevne