Få mere at vide
Jenway™ Konduktivitetssonde i glas
Artikelnummer. 11420509
Skift visning
Celle konstant:
0,1± 20 %
1± 10 %
Måleområder:
0 til 150 mS/cm
0 til 500 mS/cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Måleområder Pakningsstørrelse
11420509 0,1± 20 % 0 til 500 mS/cm Hver
11410509 1± 10 % 0 til 150 mS/cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420509 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 9995964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 DKK
    2333.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 1006.01 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Anvendes i forbindelse med Jenway™ Ledningsevnemålere - 4510, 4520 og 3540. Jenway™ Konduktivitetsprober i glas er designet til ledningsevne til generelle formål, rent vand og løsninger med lav ledningsevne.
  • Til brug Jenway™ ledningsevnemålere– 4510, 4520 og 3540
  • Glas Krop
  • Platin belagt
Tekniske data
Celle konstant 0,1± 20 %
Til brug med (applikation) Til målinger af opløsninger med lav ledningsevne og rent vand
Til brug med (udstyr) 4510, 4210 og 3540 ledningsmetre
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Type Konduktivitetscelle
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Materiale Glashus, platinplade
Måleområder 0 til 500 mS/cm
sonde Ledningsevne