Få mere at vide
Jenway™ Genova Plus Life Science spektrofotometer
Artikelnummer. 12201012
Skift visning
Type:
Spektrofotometre
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12201012 Spektrofotometre Hver
1 options
Artikelnummer. 12201012 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 8307000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43470.00 DKK
    37823.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 5647.00 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Forprogrammeret med alle de mest almindelige metoder til proteinanalyse inklusive Bradford, Lowry, Biuret, BCA og direkte UV-metoder. Jenway™ Genova Plus Life Science spektrofotometer kan også bruges som et standard spektrofotometer med måletilstande til fotometri, koncentration, multibølgelængde, spektrumscanning, kvantificering og kinetik.
  • 5nm spektral båndbredde
  • Absorbansområde -0,3 til 2,5A
  • Forprogrammeret til DNA/RNA-analyse
  • Renhedsscanning over hele bølgelængdeområdet
  • Forprogrammerede metoder til proteinanalyse
  • Standard spektrofotometer funktioner
  • Tryk for at læse xenon-lampe
  • Ikondrevet software
  • Lille fodaftryk
  • Metode og resultatbesparelse til USB memory stick
  • 3 års garanti inklusive xenon lampe
Tekniske data
Absorbansområde −0,3 til +2,5 A
Koncentration 0 til 9999
Dimensioner (L x B x H) 275 x 400 x 220 mm
Lyskilde Xenon
Spektral båndbredde 5 nm
Type Spektrofotometre
Spænding 90/264 V
Bølgelængdeområde 198 til 1000 nm
Valg af bølgelængde 1, 2 eller 5 nm
Inkluderer 4 GB USB memory stick, 100 engangs UV mikrovolumen μkuvetter (70 L)10 x 10 mm enkelt kuvetteholder, strømforsyning, Jenway Udenlandsk Manual CD, og brugsanvisning
Opløsning Fotometrisk: 0,1 %T, 0,001 A
garanti 3 år inklusive xenon lampe
Watt 65 W
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±0,5 nm
Vægt (metrisk) 6 kg
Frekvens 47/63 Hz