Få mere at vide
Jenway™ Flammefotometristandard 160 mmol/L natrium, 8 mmol/L kalium
Tekniske data
Tekniske data
| Damptryk | 23hPa |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 160m mol/L Sodium, 8m mol/L Potassium |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 500 mL |