Få mere at vide
Jenway™ Flammefotometristandard 160 mmol/L natrium, 80 mmol/L kalium
Artikelnummer. 12981841
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12981841
Brand: Jenway 1615614
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Fysisk form Væske
Koncentration 160m mol/L Na, 80m mol/L K
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Miscible with water
Mængde 500 mL