Få mere at vide
Jenway™ Flammefotometristandard 120 mmol/L natrium, 2 mmol/L kalium
Artikelnummer. 11425079
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425079 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11425079 Leverandør Jenway Leverandørnr. 1615606
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifications
Fysisk form Væske
Koncentration 120m mol/L Sodium, 2m mol/L Potassium
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Miscible with water
Mængde 500 mL