Få mere at vide
Jenway™ Flammefotometri standard 100 mmol/l natrium, 100 mmol/l kalium
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 100m mol/L Sodium, 100m mol/L Potassium |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 500 mL |