Få mere at vide
Jenway™ Flammefotometri standard 1000 ppm natrium
Artikelnummer. 11485079
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11485079
Brand: Jenway 9995939
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 ppm
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Miscible with water
Mængde 500 mL