Få mere at vide
Jenway™ Flammefotometri Standard 1000ppm Calcium
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Damptryk | 23hPa |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 ppm Calcium |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 500 mL |