Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ Epoxy kropskonduktivitetscelle
Artikelnummer. 13107354
Type:
Konduktivitetscelle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13107354
Brand: Cole-Parmer™ 9995970
Kun null tilbage
Tekniske data
Celle konstant 1
Til brug med (udstyr) Enterprise 470-enheden
Type Konduktivitetscelle
Materiale Epoxy