Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ Opløste iltsonder
Artikelnummer. 13114334
Inkluderer:
Automatisk temperaturkontrol og DIN-stik
Automatisk temperaturkontrol og vandtæt stik
Mini-DIN stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13114334
Brand: Cole-Parmer™ 6800625
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Forbindelser WPBNC
Inkluderer Automatisk temperaturkontrol og vandtæt stik
Til brug med (udstyr) 9150 & 9200 måler for opløst ilt