Få mere at vide
Jenway™ Konduktivitetsstandarder
Artikelnummer. 11490499
Mængde:
500 mL
Ledningsevne:
12.88 mS
84 μS
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11490499
Brand: Jenway 9023848
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestemmer en prøves elektriske ledningsevne med Bibby Scientific™ Jenway™ Konduktivitetsstandarder giver stabile og pålidelige kalibreringer.
  • Til brug med Jenway™ Ledningsevne og TDS målere.
  • Vælg 12,88m/S eller 84μ /S-standarder afhængigt af dine specifikke behov
  • Fås i mængder på 500 ml
  • Til brug med Jenway™ Ledningsevne og TDS målere.
  • Vælg 12,88m/S eller 84μ /S-standarder afhængigt af dine specifikke behov
  • Fås i mængder på 500 ml
Kemiske identifikatorer
Mængde 500 mL
Tekniske data
Ledningsevne 12.88 mS