Få mere at vide
Jenway™ Konduktivitetsstandard 1413 μS
Artikelnummer. 11480499
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480499 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11480499 Leverandør Jenway Leverandørnr. 1615659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    532.64 DKK / 500ml
    Spare 169.36 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027