Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jenway™ Rengøringsopløsning
Artikelnummer. 13184784
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
13184784 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 13184784 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9995956
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifications
Produkttype Rengøringsopløsning
Til brug med (udstyr) Til model FGA-500-010E
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: triton X-100