Få mere at vide
Jenway™ Kalibreringsstandard 1mmol/L Lithium
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Damptryk | 23hPa |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1.00m mol/L Lithium |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Mængde | 500 mL |