Få mere at vide
Jenway™ Buffer pH 10, Blue
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Til brug med (udstyr) | pH Electrode |
| pH | 10 |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Bottle |
| Sporbarhed til NIST | Yes |