Få mere at vide
Jenway™ Bænkmålere
Brug denne alsidige bordmåler til en række forskellige formål. Jenway™ Bænkmålere er ideelle til rutineanalyse.
Brand:  Jenway™ 35417-00
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13141794
  • 11850.00 DKK / Hver
Focus On Clean Water
Brug rabatkode 24139 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Analog, RS232, IrDA interface
0 °C til 60 °C (ATC/manuel)
datalogningsfacilitet, DO2-sonde med ATC, elektrodeholder, 3 membraner, KCI-fyldopløsning, serokalibreringssalte, adapterbøsning og UK-strømforsyning
9500
DO2
±0,5 °C
210 mm
55 mm
9 V
LCD (baggrundsbelyst 1/8 VGA)
forskning i fiskeopdræt/avl, akvakultur, miljøanalyser, forureningskontrol og spildevandshåndtering
250 aflæsningslagring og 20 BOD-sæt (10 prøver/sæt)
STORBRITANNIEN
Temperaturmåler for opløst ilt
0,1 °C
250 mm
9VAC± 10 % ved 50/60 Hz
50/60Hz
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Shop now for up to 60% off Clean Water Research essentials
    Promo Code: 24139
    Expires2025-08-21
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Jenway™ Bænkmålere > Model 9500; Type: DO2; Inkluderer datalogningsfacilitet, DO2-sonde med ATC, elektrodeholder, 3 membraner, KCI-fyldopløsning, serokalibreringssalte, adapterbøsning og UK-strømforsyning