Få mere at vide
Jenway™ Bænkmålere
Udgange:
Analog og RS232
Analog, RS232 og IrDA
Analog, RS232, IrDA interface
Strømforsyning:
EU
STORBRITANNIEN
Sondetype:
ATC
DO2
DO3
Ledningsevne
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
3510 er en alsidig, brugervenlig pH-, mV- og temperaturmåler, der er ideel til rutineanalyse. Med en opløsning på op til tre decimaler og et valg af op til tre kalibreringspunkter giver 3510 brugeren ekstra fleksibilitet, hvor krav om forbedret ydeevne kan være påkrævet. Et udvalg af pH-kalibreringsbuffere til DIN, JIS og NIST standarder kan bruges til automatisk kalibrering, samt manuelt indtastede bufferværdier. pH-måleren har også mulighed for at lagre op til 32 resultater.
3520 er en dynamisk pH/mV-måler, der gør den velegnet til det bredeste udvalg af forskning, generelle laboratorier, QC og GLP baserede applikationer. 3520 pH/mV-måleren tilbyder forskningskvalitetsspecifikationer med en omfattende række funktioner og funktioner. Den indbyggede datalogger kan lagre, udskrive eller udlæse aflæsninger baseret på en lang række triggermuligheder, hvilket gør denne model velegnet til overvågning og styring af pH-niveauer.
4510 er en brugervenlig bordkonduktivitetsmåler med fleksibiliteten til at opfylde det bredeste udvalg af brugerkrav. Til de applikationer, hvor der kræves større nøjagtighed, har 4510 automatisk konduktivitetsstandardgenkendelse og slutpunktsdetektion. Opsætningsmuligheder omfatter cellekonstant, temperaturkoefficient og referencetemperatur. Instrumentet kan gemme op til 32 aflæsninger, som også kan sendes til en printer eller overføres til computer via DataWay og RS232-interfacet.
4520 er en højspecifik ledningsevnemåler med et væld af måletilstande. 4520 laboratoriemåleren tilbyder tilstande for ledningsevne/resistivitet/TDS/saltindhold og temperatur og giver yderligere nøjagtighed med 1, 2 eller 3 punkts ledningsevnekalibrering over det brede måleområde på 0 til 19,99S. Den dedikerede 'rent vand'-tilstand sikrer den optimale nøjagtighed til denne vanskelige applikation.
- Samtidig aflæsning af pH og temperatur
- pH-opløsning til tre decimaler
- Et-, to- eller trepunktskalibrering
- Automatisk eller manuel buffervalg
- DIN, JIS og NIST bufferstandarder kan bruges til automatisk kalibrering
- Lagring af op til 32 resultater
- RS232 forbindelse til printer eller pc via DataWay
3520 er en dynamisk pH/mV-måler, der gør den velegnet til det bredeste udvalg af forskning, generelle laboratorier, QC og GLP baserede applikationer. 3520 pH/mV-måleren tilbyder forskningskvalitetsspecifikationer med en omfattende række funktioner og funktioner. Den indbyggede datalogger kan lagre, udskrive eller udlæse aflæsninger baseret på en lang række triggermuligheder, hvilket gør denne model velegnet til overvågning og styring af pH-niveauer.
- Ideel til kvalitetskontrol og GLP applikationer
- Op til tre decimaler opløsning
- 1, 2 eller 3 punkters pH-kalibrering
- Automatisk eller manuel buffervalg
- Flere sprogmuligheder
- Lagring af op til 500 resultater
- RS232-forbindelse til printer eller pc eller infrarød (IrDA) kommunikation
4510 er en brugervenlig bordkonduktivitetsmåler med fleksibiliteten til at opfylde det bredeste udvalg af brugerkrav. Til de applikationer, hvor der kræves større nøjagtighed, har 4510 automatisk konduktivitetsstandardgenkendelse og slutpunktsdetektion. Opsætningsmuligheder omfatter cellekonstant, temperaturkoefficient og referencetemperatur. Instrumentet kan gemme op til 32 aflæsninger, som også kan sendes til en printer eller overføres til computer via DataWay og RS232-interfacet.
- Samtidig visning af ledningsevne eller TDS og temperatur
- Automatisk valg af rækkevidde for den bedste opløsning
- Kalibrering ved cellekonstant eller standardopløsninger
- Automatisk standardgenkendelse
- Lagring af op til 32 resultater
- Tovejs RS232-link til printer eller pc
4520 er en højspecifik ledningsevnemåler med et væld af måletilstande. 4520 laboratoriemåleren tilbyder tilstande for ledningsevne/resistivitet/TDS/saltindhold og temperatur og giver yderligere nøjagtighed med 1, 2 eller 3 punkts ledningsevnekalibrering over det brede måleområde på 0 til 19,99S. Den dedikerede 'rent vand'-tilstand sikrer den optimale nøjagtighed til denne vanskelige applikation.
- Ledningsevne, resistivitet, TDS og saltholdighedstilstande
- Speciel rent vandtilstand til ultralav ledningsevnemålinger
- Lagring af 500 resultater med indbygget datalogger
- Infrarødt datalink (IrDA) for tilslutning til printer og RS232-link til tilslutning til printer eller pc via DataWay-software
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | Analog og RS232 |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,003 |
| Kalibreringspunkter | 1 til 3 |
| Certificeringer/compliance | DIN, JIS og NIST |
| Display Type | LCD (baggrundsbelyst 1/8 VGA) |
| Område (pH) | -2.000 til 19,999 |
| Opløsning (pH) | 0.001/0.01/0.1 |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 100 °C (ATC/manuel) |
| Til brug med (applikation) | rutineanalyse |
| Vis mere |