Få mere at vide
Jenway™ Bænkmålere
Udgange:
Analog og RS232
Analog, RS232 og IrDA
Analog, RS232, IrDA interface
Strømforsyning:
EU
STORBRITANNIEN
Sondetype:
ATC
DO2
DO3
Ledningsevne
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
4510 er en brugervenlig bordkonduktivitetsmåler med fleksibiliteten til at opfylde det bredeste udvalg af brugerkrav. Til de applikationer, hvor der kræves større nøjagtighed, har 4510 automatisk konduktivitetsstandardgenkendelse og slutpunktsdetektion. Opsætningsmuligheder omfatter cellekonstant, temperaturkoefficient og referencetemperatur. Instrumentet kan gemme op til 32 aflæsninger, som også kan sendes til en printer eller overføres til computer via DataWay og RS232-interfacet.
4520 er en højspecifik ledningsevnemåler med et væld af måletilstande. 4520 laboratoriemåleren tilbyder tilstande for ledningsevne/resistivitet/TDS/saltindhold og temperatur og giver yderligere nøjagtighed med 1, 2 eller 3 punkts ledningsevnekalibrering over det brede måleområde på 0 til 19,99S. Den dedikerede 'rent vand'-tilstand sikrer den optimale nøjagtighed til denne vanskelige applikation.
- Samtidig visning af ledningsevne eller TDS og temperatur
- Automatisk valg af rækkevidde for den bedste opløsning
- Kalibrering ved cellekonstant eller standardopløsninger
- Automatisk standardgenkendelse
- Lagring af op til 32 resultater
- Tovejs RS232-link til printer eller pc
4520 er en højspecifik ledningsevnemåler med et væld af måletilstande. 4520 laboratoriemåleren tilbyder tilstande for ledningsevne/resistivitet/TDS/saltindhold og temperatur og giver yderligere nøjagtighed med 1, 2 eller 3 punkts ledningsevnekalibrering over det brede måleområde på 0 til 19,99S. Den dedikerede 'rent vand'-tilstand sikrer den optimale nøjagtighed til denne vanskelige applikation.
- Ledningsevne, resistivitet, TDS og saltholdighedstilstande
- Speciel rent vandtilstand til ultralav ledningsevnemålinger
- Lagring af 500 resultater med indbygget datalogger
- Infrarødt datalink (IrDA) for tilslutning til printer og RS232-link til tilslutning til printer eller pc via DataWay-software
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | Analog, RS232, IrDA interface |
| Nøjagtighed (TDS) | ±0,5 %± 2 cifre |
| Kalibreringspunkter | 1 til 3 |
| Display Type | LCD (baggrundsbelyst 1/8 VGA) |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0 til 19,99 S |
| Rækkevidde (TDS) | 0 til 1999 g/L |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 100 °C (ATC/manuel) |
| Til brug med (applikation) | højspecifikke laboratoriemålinger, ultralav ledningsevnemålinger med rent vandtilstand |
| Inkluderer | glaskonduktivitetssonde med ATC (K=1), elektrodeholder og britisk strømforsyning |
| Log funktionstype | indbygget datalogger gemmer 500 aflæsninger |
| Vis mere |